Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hordók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/50/18989450.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  CURTEC
Leírás:   HDPE drums, with screw lid.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Áttetsző HDPE
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Made of stainless steel.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   HDPE white containers with red screw lid.
Gyártó:  CURTEC
Leírás:   Fehér vagy barna HDPE hordók, piros vagy bézs színű HDPE csavaros tetővel.
Gyártó:  CURTEC
Leírás:   Drums, made of UV safe HDPE, with screw lid. For storage and shipment of UV sensitive powders, pastes and liquids.
Gyártó:  CURTEC
Leírás:   Drums, HDPE, nestable, white with blue screw lid.
Katalógus szám: (ENTE4B0100-0006)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   HDPE, triple layer
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 21
  1  2  3  Következő 