  • Kritériumok
    • Raktáron (24)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
festoedenyek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/64/18709664.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Rendezés:
Katalógus szám: (720-0710)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Mésznátron üveg
UOM:  1 * 6 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Soda-lime glass
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Staining set consists of glass dish and staining jar made of soda lime glass, and staining tray made of either pressed glass or stainless steel.
Katalógus szám: (720-0707)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Boroszilikát üveg
UOM:  1 * 6 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Soda-lime glass and stainless steel
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Staining set consists of staining jar and glass dish made of soda lime glass (pressed glass), and staining tray made of stainless steel.
Katalógus szám: (631-0699)
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Made of soda-lime glass, with cover.
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (720-0700)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Staining jars, made of soda-lime glass, with extra tall lid.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 51
  1  2  3  4  5  6  7  Következő