  • Kritériumok
    • Raktáron (20)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szövet aprítók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/20/18989920.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boroszilikát üveg homogenizáló cső, PTFE fej és rozsdamentes acél szár. A sejthomogenizálók elsősorban biológiai anyagok homogenizálásához és a részec...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Homogeniser, Tissue Grinder, Homogenisers for 15 ml QuEChERS tubes
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   Homogeniser, Tissue Grinder, Bessman, Rozsdamentes acél, Bessman szövetporító, közepes méret, 25 - 250 mg kapacitás; a mozsár Ø 12,7 mm, magassága 47,3 mm
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Homogeniser, Tissue Grinder, Potter, Boroszilikát üveg, 10 ml, Belső átmérő × magasság: 15×150 mm
Katalógus szám: (BIOV1998-1)
Gyártó:  BioVision
Leírás:   The tissue grinder is used for homogenising delicate tissues such as intestines, liver, heart and cells.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Homogeniser, Tissue grinder, Dounce, pestle only with larger clearance, Üveg, 15 ml
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   [EN]TISSUE GRINDER 50ML DUALL ALL GLASS 1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   [EN]POTTER HOMOGENIZER 45ML 1 * 1 DB
1 - 8  of 22
  1  2  3  Következő