Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Védősisakok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/81/18709581.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
Rendezés:
Gyártó:  UVEX
Leírás:   A szellőző rendszerrel rendelkező védősisakok biztonságot nyújtanak az extrém alacsony hőmérséklet (−30 °C), továbbá fröccsenő olvadt fémek ellen.
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Style 600 offers a perfect blend of comfort, stability and balance to ensure a high degree of wearer acceptance even in the most arduous head protecti...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Bumpmaster is a lightweight and wipe clean low profile PE bump cap.
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   The Style 300 is a stylish, lightweight and comfortable safety helmet design. Manufactured from UV stabilised, high density polyethylene and available...
Gyártó:  UVEX
Leírás:   This light ABS helmet offers a high level of protection and durability. It is multifunctional and combines features from industrial protection helmets...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   This stylish bump cap is made from lightweight, microfibre fabric. Its unique shell design delivers optimum protection and is shaped over the ear to p...
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Helmet shell made from polyethylene (PE).
Katalógus szám: (UVEX9762.521)
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Polyethylene helmet shell with three variable air vents and conventional suspension harness for a comfortable fit.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 53
  1  2  3  4  5  6  7  Következő