  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
borszeszegok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/30/18989830.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Katalógus szám: (451-3120)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   SPIRIT BURNER 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (WHEA237070)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Heater, Spirit lamp, Alcohol burner, 75×100 mm (Ø×H), Szóda-mész üveg, 100 ml
UOM:  1 * 6 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Heater, Spirit lamp, Foglalat, Szóda-mész üveg, 100 ml-es
Katalógus szám: (HECH43031010)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Heater, Spirit lamp, Alcohol lamp, without side tubulature, Üveg, 100 ml
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (451-0096)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Heater, Spirit lamp, Borszeszégő, magasság: 65 mm, Ø: 85 mm, Rozsdamentes acél 18/10, 150 ml
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HERE1082601)
Gyártó:  HERENZ, HEINZ GMBH
Leírás:   Heater, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Üveg, 100 ml
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (RSGA253.000)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Heater, Spirit lamp, Égő, kanócszabályozással és kupakkal, Rozsdamentes acél, ±60 ml
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MURRG671/02)
Gyártó:  MURRAY, S & CO LTD
Leírás:   Heater, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Üveg, 100 ml
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 8