Szeretne újra bejelentkezni?
Védőszemüvegek, uvex ultrasonic
Gyártó: UVEX
Ultrasonic
111-8009EA 11000 HUF InStock
111-8009 UVEX9302.286 111-1734 111-1739 111-8064 111-1737 111-1673 111-1911 111-1736 111-8008 111-8222 111-1735 111-1738
Védőszemüvegek, uvex ultrasonic
Védőszemüvegek
A kemény és lágy anyagok kombinált alkalmazása miatt ezek a nagy látóterű zárt védőszemüvegek jól illeszkednek a viselő egyedi arcszerkezetéhez és rendkívül kényelmesek.
  • Az optimalizált belső terű és fokozott oldalvédelemmel ellátott szemüveg korrekciós szemüveggel együtt is viselhető
  • Széles látómező
  • Szellőzés, az irritációtól mentes és kellemes belső környezet biztosítása érdekében
Súly: 80 g
* A típus korlátozott felső és alsó szellőzéssel rendelkezik ** A típus gumi fejpánttal rendelkezik
Tanúsítványok: EN 166, EN 170; 1B
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség