Szeretne újra bejelentkezni?
Goggles, uvex ultravision
Gyártó: UVEX
Ultravision
UVEX9301.105EA 10200 HUF InStock
111-1713 111-1720 111-1728 111-1716 111-1715 111-1712 111-1721 UVEX9301.105 UVEX9301.555 111-1714 111-8049 111-1726 111-1724 111-1723 UVEX9301.906 111-1722 UVEX9301.318 111-1719 111-1725 111-1740 111-1727 111-8051 111-1717 UVEX9301.716
Goggles, uvex ultravision
Védőszemüvegek
Goggles with panoramic lens shape allow 180° uninterrupted lateral vision. They are anatomically shaped and fit comfortably over most prescription spectacles.
  • Integrated, indirect ventilation allows air movement
  • Frosted top to reduce glare
  • Specially designed nose bridge, works well with respirator
  • Wide, high-quality, easily adjustable headband
  • Additional lightweight face shield with integrated ventilation to clip onto goggles
  • Fits over breathing filter, safety helmets and ear muffs
Weight: 126 g
Tanúsítványok: EN 166, EN 170
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség