  • Kritériumok
    • Raktáron (25)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Védőszemüvegek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/77/18709577.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Könnyű tisztatéri védőszemüveg, amely megfelel az ISO Class 4 besorolású tisztatéri követelményeknek.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Steril, tisztatéri szemüveg, amely indirekt szellőzéssel, könnyű szerkezetű kerettel és latexmentes,foszlásra nem hajlamos pánttal rendelkezik. Egysze...
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (111-1841)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1840)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1839)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOLECOVACLAVE)
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   These cleanroom Coverall goggles with interchangeable ventilation ensure protection and comfort. It is possible to wear prescription spectacles under ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   B-line is a safety eyewear range designed to protect wearers from industrial risks.
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   Compact, lightweight, ultra-comfortable safety goggles. Thanks to its TPR flexible frame, Atom provides high protection. Fits over prescription specta...
1 - 8  of 44
  1  2  3  4  5  6  Következő 