Szeretne újra bejelentkezni?
Knitted gloves, Nitrotough™ N230Y and N250Y
Gyártó: Ansell
Nitrotough™
Knit wrist glove with lightweight supported nitrile finish, palm coated (N230Y) or fully coated finish (N250Y) and 100% cotton interlocked lining.
  • Good dexterity and grip
  • Ideal alternative to PVC and light leather gloves
Ideal for assembly, engineering, and general handling.
Tanúsítványok: EN 388 (4111); Cat. II
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Modell Glove size Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
N230Y 7 sárga/fehér 12 PAIR 112-0870
N230Y 8 sárga/fehér 12 PAIR 112-0871
N230Y 9 sárga/fehér 12 PAIR 112-0872
N230Y 10 sárga/fehér 12 PAIR 112-0868
N230Y 11 sárga/fehér 12 PAIR MARG200QY0581P
N250Y 7 sárga/fehér 12 PAIR 112-0865
N250Y 8 sárga/fehér 12 PAIR 112-0866
N250Y 9 sárga/fehér 12 PAIR 112-0867
N250Y 10 sárga/fehér 12 PAIR 112-0863
N250Y 11 sárga/fehér 12 PAIR 112-0864
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus N230Y N250Y N230Y N250Y N230Y N250Y
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Kézspecifikus
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Többször használható
Bélés anyaga Pamut
Felületi kiképzés ¾ coated Fully coated ¾ coated Fully coated ¾ coated Fully coated
Kézelő típusa Bélés anyaga
EN előírás EN 388 (4111)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség