Szeretne újra bejelentkezni?
General purpose gloves, Resistex Light Grip 2
Gyártó: Honeywell Safety Products
These polyester/cotton knitted gloves with PVC dot coating on both sides are ideal for the handling of dry and slippery parts.
  • Cotton and polyester fibre blend ensures outstanding comfort and unique flexibility
  • PVC dots on both sides ensure a better grip and an extended life cycle
  • Ambidextrous
  • White colour enhances the glove's hygiene and cleanliness
Suitable for use in administration, agriculture, automotive manufacturing, building and construction, logistics and transportation.
Tanúsítványok: EN 388 (113X); Cat. II
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Glove size Szín Hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
7 fehér/kék 250 mm 1 PAIR 112-4049
8 fehér/kék 250 mm 1 PAIR 112-4050
9 fehér/kék 250 mm 1 PAIR 112-4051
10 fehér/kék 250 mm 1 PAIR 112-4052
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus Resistex Light Grip 2
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Mindkét kézen viselhető
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Többször használható
Bélés anyaga Poliészter/pamut
Felületi kiképzés Dot coating on both sides
Fonalsűrűség 13
Kézelő típusa Bélés anyaga
EN előírás EN 388 (113X)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség