Szeretne újra bejelentkezni?
Kötött kesztyű, Stringknits™
Gyártó: Ansell
Stringknits™
Mindkét kézen viselhető, könnyű és rugalmas pamutkesztyű.
  • Önállóan vagy béléskesztyűként is viselhető
  • A kesztyű mentes a dörzsölő, bőrirritációt okozó varratoktól
  • A szálcsomózású kialakítás a kézen jó szellőzést tesz lehetővé
  • Mindegyik változat 40 °C hőmérsékleten mosható; nem megy össze, nem merevedik meg és nem veszti el a formáját
Tanúsítványok: EN 388 (002X), II. kategória
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Glove size Szín Hossz Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
7 natúr 215 12 pár/tasak 12 PAIR 112-3598
9 natúr 215 12 pár/tasak 12 PAIR 112-3702
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus 76-100
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Mindkét kézen viselhető
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Többször használható
Bélés anyaga Pamut
Fonalsűrűség 10
Kézelő típusa Bélés anyaga
EN előírás EN 388 (002X)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség