Szeretne újra bejelentkezni?
Kötött kesztyű, Tiger Paw® 76-301
Gyártó: Ansell
Tiger Paw®
A kötött, poliészter bevonattal ellátott, gyapjúból készült Tiger Paw® kesztyűk a Tri Grip™ technológia számos előnyét kínálják elfogadható áron. Az erősebb kialakítás ideálissá teszi a kesztyűt nehezebb munkák elvégzésére is.
  • A sima kialakítás következtében elkerülhető az ujjak irritációja
  • Az elasztikus kialakítású csuklórésznek köszönhetően a kesztyű nem mozdul el felvétel után
  • A kötött kialakítás légáteresztő tulajdonsággal rendelkezik és csökkenti a kéz izzadását
  • A PVC pöttyök biztos fogást tesznek lehetővé a fogás érzékenységének csökkenése nélkül
  • Gépben 40 °C-on mosható
Tanúsítványok: EN 388:2016 (214XB), II. kategória
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Glove size Szín Hossz Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
7 drapp/kék 230 - 270 mm 12 pár/tasak 12 PAIR ANSE76-301/7P
8 drapp/kék 230 - 270 mm 12 pár/tasak 12 PAIR 112-0299
9 drapp/kék 230 - 270 mm 12 pár/tasak 12 PAIR 112-0300
10 drapp/kék 230 - 270 mm 12 pár/tasak 12 PAIR 112-3606
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus 76-301
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Kézspecifikus
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Többször használható
Bélés anyaga Poliészter/pamut
Felületi kiképzés Pontozott bevonatú tenyérrész
Fonalsűrűség 13
Kézelő típusa Bélés anyaga
EN előírás EN 388:2016 (214XB)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség