Szeretne újra bejelentkezni?
Chemical resistant gloves, Showa 878
Gyártó: Showa
Butyl rubber gloves provide superior resistance to highly corrosive acids and are excellent for handling ketones and esters. Synthetic rubber also provides the highest permeation resistance to gases and water vapours, but does not offer the physical strength of natural rubber.
  • Unlined, with smooth finish and rolled cuffs
  • Lightweight and flexible
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Cuff prevents dirt from entering the glove
Tanúsítványok: EN 388 (1121), EN 374 (BIK); Cat. III
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Glove size Szín Hossz Vastagság Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
8 fekete 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3266
9 fekete 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3267
10 fekete 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3268
11 fekete 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3154
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus 878
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Kézspecifikus
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Többször használható
Felületi kiképzés Smooth
Kézelő típusa Biztonsági
EN előírás EN 388 (1121), EN 374 (BIK)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség