Szeretne újra bejelentkezni?
Chemical resistant gloves, Showa CHM
Gyártó: Showa
Chem Master®
The unsupported neoprene over natural rubber gloves are resistant to acids, alcohols, oils, caustics, animal fats and petroleum based solvents.
  • 100% cotton flock lining absorbs perspiration
  • Excellent tear, puncture and abrasion resistance
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Surface provides good grip and wet substances can be repelled
  • Wrist well protected
  • Low-soil colour
Ideal for use in the chemical, automotive and metal industry.
Tanúsítványok: EN 374-2/3, EN 388 (2021); Cat. III
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Glove size Szín Hossz Vastagság M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
S fekete/kék 305 0,66 12 PAIR 112-3270
M fekete/kék 305 0,66 12 PAIR 112-3271
L fekete/kék 305 0,66 12 PAIR 112-3272
XL fekete/kék 305 0,66 12 PAIR 112-3273
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Kézspecifikus
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Többször használható
Felületi kiképzés Tractor tread
Kézelő típusa Biztonsági
EN előírás EN 374-2/3, EN 388 (2021)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség