  • Kritériumok
    • Raktáron (19)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Biztonsági tölcsérek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/36/18709636.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Fehér HDPE.
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   HDPE, white or HDPE, black, electrically conductive.
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Safety funnel with stopcock designed to dispose of laboratory-typical quantities of liquid waste. Additional connectors for capillaries and tubing.
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Fekete színű, elektromosan vezető HDPE, földelő kábellel.
Katalógus szám: (590-0056)
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Made of electrostatic conductive HDPE. Space saving construction, suitable for every safety cabinet.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Leírás:   Galvanized steel, 18-gauge, with electrostatically applied epoxy powder coat paint.
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Fehér vagy fekete színű, elektromosan vezető HDPE, földelő kábellel.
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Safety funnels with hinged lid cap, sieve and safety lance.
1 - 8  of 13
  1  2  Következő