  • Kritériumok
    • Raktáron (40)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Membránszűrő tölcsérek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/26/18945326.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Borosilicate 3.3 glass.
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   The Sentino® filter funnel and adaptor are designed with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set-up and mem...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Membrán: steril GN Metricel® (kevert cellulóz-észter), Metricel® Black (módosított poliészter-szulfon)
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Használatra kész, egyszerhasználatos szűrőtölcsérek 47 mm átmérőjű membránnal, mikrobiológiai elemzésre. Kiküszöbölik a többször használható tölcsérek...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Boroszilikát üveg, alumínium befogó
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Polifenil-szulfon, autoklávozható
Katalógus szám: (516-7592)
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Stainless steel construction offers excellent chemical resistance.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (516-8929)
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Autoklávozható, rozsdamentes acél
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 28
  1  2  3  4  Következő