Nyomtat…
Mérőlombikok, A jelű, kék festésű
Gyártó: Hirschmann Laborgeräte
612-1571EA 25100 HUF
612-1571 612-5874 612-5875 612-1572 612-5872 612-1573 612-1574 612-5873 612-5870 612-5871 612-1570 612-1557 612-1558 612-5737 612-1559 612-5878 612-5879 612-5876 612-1556 612-5877 612-5863 612-5864 612-1562 612-1563 612-5880 612-1568 612-3307 612-1569 612-5869 612-3308 612-5867 612-1564 612-1565 612-5868 612-1566 612-5865 612-1567 612-5866
Mérőlombikok, A jelű, kék festésű
Lombikok Mérőlombikok
DURAN®, borosilicate glass, with PE stopper, conformity certified (DE-M marking).
  • Eltávolíthatatlan, savaknak és lúgoknak ellenálló kék színű festéssel
  • A megfelelőségi nyilatkozat és a dátumozott gyártási tétel azonosító az interneten érhető el (www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN.
Tanúsítványok: DIN EN ISO 1042