Nyomtat…
Mérőlombikok, A jelű, kék festésű, BLAUBRAND®
Gyártó: Brand
BLAUBRAND®
612-2740EA 25200 HUF
612-2740 612-2745 612-2746 612-2747 827-6453 612-2741 827-6452 612-2742 612-3654 612-2743 612-2744 612-2738 827-6449 827-6448 612-2739 827-6447
Mérőlombikok, A jelű, kék festésű, BLAUBRAND®
Lombikok Mérőlombikok
Boroszilikát üveg 3.3, üveg dugóval.
  • Betöltésre kalibrált (TC, In)
  • Kontrasztos, kék színű festékkel készült körjel és feliratok
  • DE-M jelölés
*Bőnyakú.
Tanúsítványok: DIN EN ISO 1042
Rendelési információk: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.