  • Kritériumok
    • Raktáron (234)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mérőlombikok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/84/18709684.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"115"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boroszilikát üveg, A jelű.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Barna boroszilikát üveg, A jelű.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Barna Boroszilikát üveg 3.3, üveg dugóval.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Boroszilikát üveg 3.3, üveg dugóval.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Boroszilikát üveg 3.3, PP dugóval.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Borosilicate glass 3.3, with NS hollow glass stopper.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   Barna Boroszilikát üveg 3.3, PP dugóval.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   PMP (TPX®)átlátszó, PP csavaros kupakkal.
1 - 8  of 115
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 