  • Kritériumok
    • Raktáron (125)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Erlenmeyer lombikok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/69/18709569.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"57"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boro 3.3 boroszilikát üveg, víztiszta.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   3.3 típusú boroszilikát üveg, színtelen.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Borosilicate 3.3 glass, blue PP screw cap with PTFE liner.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Made from borosilicate 3.3 glass.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Borosilicate glass, grade 3.3, clear.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3 üveg.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN® boroszilikát 3.3 üveg, DIN menettel és piros PBT kupakkal.
1 - 8  of 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő 