  • Kritériumok
    • Raktáron (21)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Sebkötözők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/58/18945358.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Rendezés:
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   This dispenser contains 90 waterproof plasters especially suitable for damp workplaces. The plasters are made of a protective, skin-friendly material ...
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Plaster dispenser with a combination of water-resistant and elastic plasters (45 of each). The plaster dispenser is suitable for both normal and humid...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   This small and modern plaster dispenser is available empty or with 45 elastic plasters for the treatment of minor cuts. Ideal for use in offices, rest...
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Dispenser with elastic finger plasters made from breathable material. The plasters can be wrapped around the finger multiple times. The dispenser cont...
Katalógus szám: (118-0230)
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   The small and practical QuickFix Mini packs can be placed in glove compartments, tool boxes, cars, bags, pockets, first aid kits etc.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Handy dispenser containing 60 detectable finger plasters which can be wrapped around the finger multiple times. The highly visible blue plasters with ...
Katalógus szám: (PLUM5152)
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Wound dressing kit for effective first aid of both minor and heavy bleeding. For heavy bleeding, such as the rupture of a main artery, the small wound...
UOM:  1 * 3 DB
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   These moist wipes are ideal for the quick and easy cleansing of minor wounds and cuts.
1 - 8  of 38
  1  2  3  4  5  Következő