  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elsősegély szekrények
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/37/18945237.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   QuickSafe is a flexible first aid solution that you can easily tailor to your particular needs. The cabinet takes up little more than an A3 sheet of p...
Katalógus szám: (118-0227)
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   All in one solution for virtually any workspace. Optimal care for eye injuries and cuts.
Contents:
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ORKLA CARE AB
Leírás:   Mini first aid cabinet with panel, 260×170×440 mm
Katalógus szám: (118-0276)
Gyártó:  ORKLA CARE AB
Leírás:   This first aid station has a transparent door with rubber edges, which protects against dust and dirt, thus making the equipment more hygienic and alw...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (118-0278)
Gyártó:  ORKLA CARE AB
Leírás:   This first aid station, made of polystyrene and ABS-plastic, is especially suitable for workplaces where there is a risk of burns.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5