  • Kritériumok
    • Raktáron (28)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
szemmoso-allomas
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/13/18945213.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Rendezés:
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Steril, nátrium-klorid oldat (0,9 %-os) szemöblítéshez, porvédő kupakkal és szemöblítő kagylóval ellátott flakonban, melynek oldalán, egyértelmű haszn...
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Steril, foszfát-pufferoldat (4,9 %-os), szembe fröccsent savak és lúgok, gyors és hatékony semlegesítésére.
Katalógus szám: (118-1701)
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Falra szerelt szemmosó állomás piktogrammal, 1×500 ml-es szemmosó flakonnal. Különösen alkalmas olyan munkahelyeken, ahol helyszíni szemmosásra lehet ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Szemmosó állomás, nyitott vagy zárt dobozos fali tartóval, egy 200 ml-es pH semlegesítő és egy 500 ml-es szemmosó folyadékkal töltött flakonnal. Külön...
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Wall-mounted eyewash stations, made in hard plastic, for simple and quick first-aid in case of an eye injury.
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Szemmosó állomás, nyitott vagy zárt dobozos fali tartóval, 2×500 ml-es, szemmosó folyadékkal töltött flakonnal.
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   This wall-mountable dispenser contains 10 (2×5) ampoules with 20 ml of 0,9 % sterile sodium chloride eyewash solution.
Katalógus szám: (118-0275)
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   This mini eyewash station is ideal for laboratories, filling stations or all work places where aggressive substances are used. It can be easily attach...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 36
  1  2  3  4  5  Következő