  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Membránszűrő egységek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/14/18989514.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   A membránszűrő adagolók ideálisak a nagy teljesítményű mikrobiológiai vizsgáló laboratóriumok számára, amelyek ergonomikus és gyors megoldásokat igény...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Filtration apparatus with DURAN® borosilicate glass unit, PTFE insert and anodised aluminium clamp.
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   BioSart® 100 monitors have been specifically designed for the detection and enumeration of microorganisms in beverages, water, pharmaceuticals, cosmet...
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   Microsart® e.motion, Microsart® e.motion dispenser with power supply only
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   The eButler rapid membrane dispenser allows for more efficient microbiological testing. It rapidly dispenses culture membranes using either hands-free...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Pressure filtration devices with a sample loading cylinder are suitable for batch filtration of samples from 20 ml. Devices without infusion cylinders...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   A Membrane-Butler membránadagoló egyesével adagolja a steril MicroPlus és ME membránszűrőket (STL típus). A steril szalagmembránokat a görgőrendszerbe...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   This microfiltration system manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass eliminates pouring HPLC solvents into funnels. The solv...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 11
  1  2  Következő 