  • Kritériumok
    • Raktáron (21)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Membránszűrő kapszulák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/13/18989513.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Nagy mennyiségű vagy előszűrést igénylő folyadékok, például szérum tartalmú oldatok, tápfolyadékok üzemi léptékű szűréséhez alkalmas, alacsony fehérje...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Kapacitásuk nagy, akár 20 liter tápoldat vagy puffer steril szűrésére alkalmas szűrőkapszulák.
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Pufferek, szövet táptalajok és más biológiai folyadékok szűrésére szolgál.
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Scalable capsules with PP housing and vent and Seitz® high performance depth filter media. Supracap™ 50 capsules are designed for developing and optim...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Supracap™ 100 depth filter capsules with PP housing are scalable capsules with Seitz® high performance depth filter media. They are suitable for proce...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Suitable for filtering groundwater samples before dissolved metal analysis. PES membrane, PP housing.
Katalógus szám: (516-7519)
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Membrane filter capsule, Polikarbonát (PC), Membrán: Versapor®, Nem steril, Versapor®, Pórusméret: 5 µm, Szűrőfelület: 300 cm²
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   AcroPak™ 20 filters are designed to add convenience to small- and medium-volume filtrations. The Fluorodyne® II membrane is compatible with aqueous an...
1 - 8  of 43
  1  2  3  4  5  6  Következő 