  • Kritériumok
    • Raktáron (235)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kvalitatív szűrőpapír
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"92"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Típus 402 és 302: Általános típus kvalitatív feladatokhoz. A legtöbb szulfidhoz használható. Tejtermékekben teljes zsírtartalom meghatározásáho...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. A medium fast filter paper with medium-to-f...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Közepes visszatartó képességet és szűrési sebességet megkövetelő rutin alkalmazásokhoz. Ez a típus sokféle laboratóriumi alkalmazáshoz megfelel, és gy...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   These cellulose filter papers are intermediate in speed and retention between grades 1 and 4.
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   A standard grade cellulose filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Double the thickness of Grade 1. The ...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Very popular, thin filter paper, medium fas...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Slow cellulose filter papers with high wet strength. This grade has the same chemical resistance characteristics as Grade 1573.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Cellulose filter papers with half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse or gelatinous precipitates. Smooth surface for easy recovery of p...
1 - 8  of 92
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Következő 