  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fáziselválasztó papír
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vizes és szerves fázisok szétválasztására használható hidrofób szűrőpapír.
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Jó minőségű, stabilizált szilikonnal impregnált szűrőpapír, amely hidrofób, és visszatartja a vizes fázist, ugyanakkor átereszti az oldószeres fázist.
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   This phase separating paper is impregnated with stabilised silicon, thus rendering it hydrophobic and it retains water, but allows solvents to flow th...