Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
  • Termék kategória
  • Criteria
  • Gyártó
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Szűrőpapírok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/31/18945231.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"103"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vizes és szerves fázisok szétválasztására használható hidrofób szűrőpapír.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   424: Használható ólom-szulfid, vas-szulfid, ezüst-szulfid, alkáli-karbonát, ólom-kromát, arzén, antimon, kadmium és élelmiszerek szűrésére, tov...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Típus 402 és 302: Általános típus kvalitatív feladatokhoz. A legtöbb szulfidhoz használható. Tejtermékekben teljes zsírtartalom meghatározásáho...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nitrogénmentes szűrőpapír savban oldott acél- és vasminták nitrogéntartalmának meghatározásához, valamint finom csapadékok szűrésére, pl. Kjeldahl-mód...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   These filter papers made from high quality cotton linters are among the fastest filter papers in the ashless range. They are well suited for quantitat...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. A medium fast filter paper with medium-to-f...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Slightly more retentive and more absorbent ...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Cellulose filter papers with half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse or gelatinous precipitates. Smooth surface for easy recovery of p...
1 - 8  of 103
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Next