Nyomtat…
Szűrőtégelyek, VitraPOR®
Gyártó: ROBU
VitraPOR®
511-0359EA 5360 HUF
511-0359 511-0358 511-0273 ROBU2050F ROBU2050C ROBU2030F ROBU2030C 511-2404 511-2305 511-2405 511-2204 511-2402 511-0249 511-0248 511-2304 511-2403 511-2301 511-2202 511-2103 511-2203 511-2401 511-2104 511-2302 511-2101 511-2102 511-2201 511-0360 511-0361
Szűrőtégelyek, VitraPOR®
Tégelyek
Szűrőtégelyek boroszilikát üvegből 3.3 integrált szinterezett üveg szűrőlappal.
Tanúsítványok: Porosity 0 to 5 comply with ISO 4793-80. Porosity C (coarse) and F (fine) comply with ASTM E128-94.