Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
  • Criteria
    • Raktáron (26)
  • Gyártó
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Szűrőtégelyek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/26/18945226.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Porcelán, porózus aljjal
Gyártó:  ROBU GLASFILTER
Leírás:   Szűrőtégelyek beépített, zsugorított üvegszálas szűrővel ellátott tégelyek. 3.3 boroszilikát üveg.
Gyártó:  DWK Life Sciences (DURAN®)
Leírás:   Filter crucible, DURAN® boroszilikát üveg, Porozitás: 2, Térfogat: 15 ml, Lapátmérő: 28 mm
Katalógus szám: (LENZ07185430)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Filter crucible, Boro 3.3 üveg, Porozitás: 4, Térfogat: 30 ml, Lapátmérő: 30 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ROBU GLASFILTER
Leírás:   Filter crucible, Boro 3.3 üveg, Porozitás: 2, Térfogat: 30 ml, Lapátmérő: 34 mm
Gyártó:  ROBU GLASFILTER
Leírás:   Filter crucible, Boro 3.3 üveg, Porozitás: 3, Térfogat: 1000 ml, Lapátmérő: 90 mm
Gyártó:  SCILABWARE
Leírás:   These filtration crucibles are made from Pyrex® borosilicate glass.
1 - 7  of 7