  • Kritériumok
    • Raktáron (72)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "centrifugalis-szurok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/13/18945013.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP membrántartó és szűrlet felfogócső. A centrifugális ultraszűrők (MWCO szűrők) peptidek, fehérjék, oligonukleotidok, DNS és RNS töményítésére, tiszt...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Mikroliter térfogatú koncentrátumok pontos, gyors visszanyerése.
Katalógus szám: (28-9031-32)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Protein A HP SpinTrap™ columns are designed for the enrichment of proteins of interest, immunoprecipitation and the purification of monoclonal and pol...
UOM:  1 * 16 DB
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   Vivapure® Ion Exchange (IEX) spin colums are centrifugal devices. They incorporate Sartobind membrane adsorber technology as their chromatography matr...
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   Vivapure® AdenoPACK™ 500/500 RT is a ready to use kit conveniently operated by a laboratory pump, offering optimal flow control and minimal hands-on t...
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Ultrafiltration can be used to rapidly and easily remove small molecules such as Tris, glycerol and glycine from antibody solutions, or to concentrate...
1 - 8  of 42
  1  2  3  4  5  6  Következő