  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Arcvédő pajzsok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/66/18709566.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (111-1024)
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   This protective face shield, with PC lens, provides protection against UV rays and short circuit electric arcs.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Interchange™ is a comprehensive range of head and helmet-mounted face shields and carriers. The complete range of helmet-mounted face shield carriers ...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Designed to fit the Style 600 safety helmets, HXSPEC attaches quickly and easily to the helmet headgear, retracting into the shell when not in use.
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Polikarbonát arcvédők Uvex Supravision Excellence bevonatos technológiával: állandóan páramentes belül, rendkívül karcálló kívül. Világosból sötétbe, ...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   The Protector FHK67 Electrician’s helmet-mounted face shield carrier range is suitable for use as protection against short circuit electric arc of up ...
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   Az arcvédő pajzs állítható fejpánttal van felszerelve, ami garantálja, hogy az arcvédő munkavégzés közben nem mozdul el.
Katalógus szám: (SCTS2014617)
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   F800 face shield made from translucent PC consists of a visor frame and the browguard. It has high levels of protection with a wide field of vision.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  3M
Leírás:   Clear PC visor with sun shield. Compatible with all Peltor™ Helmets.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő 