Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Füldugók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/60/18709560.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"60"
Rendezés:
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   A Laser Lite® füldugók hosszú ideig tartó viselésnél is kényelmesek.
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   A megfelelő és kényelmes illeszkedés érdekében a PVC mentes füldugók kétféle méretben kaphatók.
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   These earplugs offer a high visibility and metal detection.
UOM:  1 * 100 PÁR
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Az egyszer használatos füldugók között a Max® füldugók hangszigetelő képessége kiemekedő.
Katalógus szám: (111-3581)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   A puha, habszivacs füldugókkal ellátott, összehajtható fejpánt kényelmesen viselhető.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-0254)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   These foam earplugs offer solid protection with supra-aural fit for people who are exposed to intermittent noise.
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   A Fusion™ füldugók könnyen kezelhetők és egész nap kényelmesen viselhetők.
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   These earplugs with Conforming Material Technology™ use body heat to adapt to the shape of the ear canal for a comfortable, personalized fit.
1 - 8  of 60
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő