Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fültokok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/59/18709559.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Rendezés:
Katalógus szám: (DALL3302152)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   The dielectric QM24+® is an ultra-lightweight, three-position earmuff designed for extended wear at a valued price. Ideal for use in work environments...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Zone 3 earmuffs offer the highest level of protection and effectively attenuates at all frequencies, even low frequencies, that are challenging to att...
Katalógus szám: (111-1870)
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Sisakokra szerelhető fültok, ipari arcvédővel és szemüveggel együtt is használható.
UOM:  1 * 1 PÁR
Katalógus szám: (111-0123)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Könnyű, alaptípusú, dielektromos szerkezetű,fültok, állítható fejpánttal. Rövid ideig tartó zajhatás ellen megfelelő védelmet nyújt.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   These dielectric earmuffs feature the Air Flow Control™ Technology which provides optimal attenuation across all frequencies. The earmuffs are availab...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   A Clarity hangkezelési technológia a zaj kiszűrésével javítja a biztonságot, ugyanakkor a beszédhang- és jelfrekvenciák természetesen és torzítás nélk...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Fültok állítható fejpánttal
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Robust and durable earmuffs for rough industrial environments.
1 - 8  of 36
  1  2  3  4  5  Következő