Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Drogtesztek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/54/18945154.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (321761U)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   This kit comprises materials for 40 tests.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A gyorsteszt készlet tiltott kábítószerek kimutatására szolgál különböző vizsgálati anyagokból. A készlet 200 vizsgálat elvégzéséhez elegendő reagenst...
Katalógus szám: (720-1332)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Standard collection cup for urine screening. Suitable for all urine drugs of abuse screening products, except the Integrated Cup. Specifically chosen ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   These multipanel drugs tests can detect up to 12 drugs simultaneously.
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   To determine health function from a urine sample. The Urinalanalysis test strip fetures various colour change pads that indicate correct concentration...
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 ...
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Egy mintavételből 4 - 10 különböző drog jelenléte vagy hiánya határozható meg. Ideális a szervezetbe került drog azonosítására. Rendelési mennyiség fü...
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő 