  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Boncolókészletek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/35/18945135.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Katalógus szám: (RSGA066.906)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Dissecting set with six parts made from stainless steel, packed in a pouch.
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél. Az eszközök a mikroszkópiás vizsgálati minták metszésére, kezelésére használhatók.
Gyártó:  RSG
Leírás:   Microscopy instrument set in a grey wooden box, all articles are completely made of stainless steel.
Katalógus szám: (631-1404)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Dissection set, Rozsdamentes acél
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (631-7172)
Gyártó:  HAMMACHER KARL
Leírás:   10 dissection instruments in a wooden case.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HERE1110401)
Gyártó:  HERENZ, HEINZ GMBH
Leírás:   This dissection set includes nine instruments in a strong wooden case.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HAMMHSO122-00)
Gyártó:  HAMMACHER KARL
Leírás:   17 dissection instruments in a wooden case.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HAMMHSO121-00)
Gyártó:  HAMMACHER KARL
Leírás:   9 dissection instruments in a wooden case.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 14
  1  2  Következő