  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fecskendős adagolók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/74/18709674.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  HAMILTON BONADUZ
Leírás:   Dual syringe dispenser basic controller, Microlab 615-DIS, two 1 ml BFP default syringes, Microlab®
Gyártó:  HAMILTON BONADUZ
Leírás:   This multi-syringe dispenser consists of six identical 1700 RN series Gastight® syringes. An easy to use mechanism releases step by step movement of t...
Katalógus szám: (549-0233)
Gyártó:  HAMILTON BONADUZ
Leírás:   A PB600-1 10 µl és 2,5 ml közötti Microliter™ vagy Gastight® fecskendőkkel működik. Az ismétlő adagoló használható rögzített (N) vagy cserélhető tűvel...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GREINER BIO ONE
Leírás:   This micro-dispenser reduces the work required to dispense eosin and formalin solutions on 60-well micro-plates. It enables reagents to be added in si...
1 - 4  of 4