Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kéztisztító adagolók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (115-2098)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Tartós, falra szerelt szappanadagoló tisztítóhabokkal való használathoz.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Katalógus szám: (KIMB11329)
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (115-2091)
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   A GrittyFOAM® utántöltőkkel használható adagoló ideális könnyű és nehéz ipari környezetben - pl. építkezéseken és szervizeken- történő intenzív haszn...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   A manuális adagolók könnyen használható készülékek szappanokhoz és tisztítószerekhez.
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Sampon és tusfürdő adagoló, amely tökéletes választás az ipari, laboratóriumi, élelmiszer-feldolgozás és gyártás, valamint az orvosi szobákban történ...
1 - 8  of 47
  1  2  3  4  5  6  Következő 