  • Kritériumok
    • Raktáron (23)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Adagolók személyi védőfelszerelésekhez
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/50/18709550.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   ABS műanyag egyéni védőeszközök munkahelyeken történő elhelyezésére szolgáló tárolódobozok.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A fólia adagoló gazdaságos alternatívája az előre méretre vágott fólia lapoknak.
Gyártó:  Palbam
Leírás:   These dispensers are suitable for packs of folded gowns in cleanrooms, for use in industries such as pharmaceutical, biotechnology, medical device, mi...
Gyártó:  Palbam
Leírás:   These wall-mounted dispensers are designed for clean and efficient dispensing and storage.
Gyártó:  Palbam
Leírás:   Stainless steel 304 with electropolished finish wall-mounted dispensers designed for the clean and efficient dispensing and storage of gloves, hairnet...
Katalógus szám: (113-8176)
Gyártó:  Palbam
Leírás:   This wall-mounted dispenser is designed for wipes and IPA bottles.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (TIMEBK-10)
Gyártó:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Leírás:   Enamel finish steel dispenser.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (113-8174)
Gyártó:  Palbam
Leírás:   This dispenser is suitable for use with safety spectacles in the cleanroom industries, such as pharmaceutical, biotechnology, medical device, microele...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 24
  1  2  3  Következő 