Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Adagolók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"215"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Epoxi bevonatú acélhuzalból készül. A tartók alkalmasak a standard méretű adagalódobozba csomagolt kesztyűk elhelyezésére.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kesztyű doboz tartó erős, víztiszta akrilból készül, ezáltal a kesztyűk anyaga és mérete tisztán olvasható a dobozokon. Minden tartó poliészter habs...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Állítható térfogat, autoklávozható.
Katalógus szám: (613-5287)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (631-0726)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Parafilm® M zárófólia tiszta tárolására és könnyű adagolására szolgál.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   ABS műanyag egyéni védőeszközök munkahelyeken történő elhelyezésére szolgáló tárolódobozok.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   ABS dispenser designed to store, dispense and cut Parafilm™, tape, labels and Tough-Tags™.
Katalógus szám: (211-0371)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PS, Microban® antimikrobiális adalékkal. Falra szerelhető kesztyű doboz tartó.
UOM:  1 * 3 DB
1 - 8  of 215
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő