  • Kritériumok
    • Raktáron (94)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
petri-cseszek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/17/18709617.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PS. Minden Petri-csésze szigorú aszeptikus feltételek között kerül legyártásra, online gyártási és csomagolási eljárásokat alkalmazva (100-as osztály)...
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN® boroszilikát üveg. A gyógyszeriparban és az élelmiszer feldolgozó iparban, valamint korházakban használatos felületek vizsgálatához, például bő...
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Mésznátron üveg. Hydrolytic class III. Diameter quoted in the table is the external diameter of the lid. The height refers to the height of just the b...
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Átlátszó PS. Az élelmiszeripar és a mikrobiológiai laboratóriumok számára.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Glass pressed DURAN®. Without sections. Underside of the base has three rests for stability.
Katalógus szám: (SCOT1184071)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Soda-lime glass. Hydrolytic class III.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (516-8020)
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Polisztirol. Az Analyslide® petri-csésze négyszögletes talpból és 47 mm-es membránszűrőt befogadó kör alakú kamrából áll. A minta védett mikroszkópiá...
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Átlátszó PS, cellulóz abszorbens lappal. Ideális membránszűrést alkalmazó mikrobiológiai elemzésekhez, 47 mm átmérőjű membránszűrőkhöz használható.
1 - 8  of 49
  1  2  3  4  5  6  7  Következő