  • Kritériumok
    • Raktáron (53)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Műszertartó tálcák/csészék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/42/18989442.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (444-0514)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Shaker, Orbital shaker, : N/A, : N/A
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Shaking bath
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Shaking bath
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Melamine, white.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Rozsdamentes acél, korrózióálló, 18/10.
Gyártó:  RSG
Leírás:   Stainless steel, 18/10.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Made of 18/10 steel.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Made of 18/10 steel.
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő 