  • Kritériumok
    • Raktáron (63)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Sejttenyésztő csészék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/41/18709541.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Confocal dishes are suitable for fluorescent microscopy, confocal microscopy and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the conve...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide ha...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR® 3-D scaffold cell culture dishes, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional struct...
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Polisztirol, tetővel, steril. Tesztelt és bizonylatolt, állandó minőséget biztosító csészék in vitro megtermékenyítésekhez (IVF). A felület tökéletese...
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Steril, PS, fedéllel. A sejttenyészetekhez tervezett csészék a vákuum-gáz plazmakezelés által létrehozott egységes felületi kémiával rendelkeznek, ame...
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Polisztirol, I. típusú patkányfarok-kollagénnel bevonattal, steril, nem pirogén.
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Culture dish, TC treated, Corning® BioCoat™, Laminin, PS, Átmérő: 150 mm, Magasság: 25 mm
1 - 8  of 28
  1  2  3  4  Következő 