  • Kritériumok
    • Raktáron (12)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Exszikkátor betétek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/47/18709547.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Porcelán exszikkátor betétek. A középső lyuk átmérője 20 mm, a többi lyuk átmérője kb. 5 mm. Alkalmas az összes megfelelő átmérőjű exszikkátorhoz.
Katalógus szám: (467-3100)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Törhetetlen exszikkátor betét, lángpolírozott, korrózióálló, nem tapadó tulajdonságú, fémre olvasztott kerámia bevonattal. A 467-3120, 467-3110 és 467...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   For glass and plastic desiccators. Central hole ~ 20 mm diameter, small perforations ~ 5 mm diameter.
Katalógus szám: (NALG5306-0130)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Desiccator, Plate, PC, Átmérő: 343 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Leírás:   Porcelán exszikkátor betétek. A középső lyuk átmérője 20 mm, a többi lyuk átmérője: kb. 5 mm. Alkalmas az összes megfelelő átmérőjű exszikkátorhoz.
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Perforált polipropilén exszikkátor betétek, a 467-2115, 467-2120 és 467-2125 kódszámú exszikkátorokhoz ajánlottak. Kizárólag szobahőmérsékleten haszn...
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Desiccator, Plate, Porcelain, Átmérő: 150 mm
1 - 8  of 14
  1  2  Következő