  • Kritériumok
    • Raktáron (11)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Exszikkátor szekrények
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/46/18709546.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Rendezés:
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   A szekrények megerősített alumínium kerettel, gumi tömítéssel és mágneses ajtózárással rendelkeznek. Nedvességre érzékeny anyagok száraz térben való t...
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Átlátszó polisztirol. A szekrények ajtaja puha gumi tömítéssel rendelkezik.
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Clear polycarbonate. Each chamber has a single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature r...
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Clear polycarbonate lockable desiccators with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Tempera...
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Orange polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap fit closing and integrated gasket en...
Katalógus szám: (BOHLV1994-08)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Transparent PPMA cabinet with reinforced aluminium frame, unit has a door with a foam rubber gasket and magnetic strip. Designed for storing or drying...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Opaque black polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap fit closing and integrated gas...
Katalógus szám: (BOHLV1927-07)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Orange acrylic cabinets have a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip, orange acrylic panels reduce light inciden...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő