Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Exszikkátorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/49/18709549.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"89"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Porcelán exszikkátor betétek. A középső lyuk átmérője 20 mm, a többi lyuk átmérője kb. 5 mm. Alkalmas az összes megfelelő átmérőjű exszikkátorhoz.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boro 3.3 boroszilikát.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boro 3.3 boroszilikát üveg.
Katalógus szám: (467-0021)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Ideális szárításhoz. A tető átlátszó, törhetetlen polikarbonát, süllyesztett peremmel. Az alj tartós, kék színű polipropilén.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   A szekrények megerősített alumínium kerettel, gumi tömítéssel és mágneses ajtózárással rendelkeznek. Nedvességre érzékeny anyagok száraz térben való t...
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Jól használhatók szárításhoz, vákuumban történő tároláshoz, valamint a levegő és a nedvesség tartalom kizárására. Alkalmas továbbá organizmusok tenyés...
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Sima tetők, egymáshoz csiszolt lapos perem. A tetőn gombbal, illetve csöves kialakítású vagy csavarmenetes kimenettel.
Katalógus szám: (467-3120)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Átlátszó, törhetetlen és könnyű polikarbonátból készül. Normál vagy vákuum exszikkátornak alkalmas. A stabilitás érdekében széles talppal rendelkezik....
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 89
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Következő