Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Küvetták
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/95/18945095.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"95"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA) for use with most polar solvents, acids and alkaline solution...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A elektroporációs küvetták átlátszó, orvosi minőségű polikarbonátból készülnek és kompatibilisek az összes gyakoribb, kereskedelmi forgalomban kapható...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Spectrophotometer cuvette, VWR®, Glass, Optikai úthossz: 10 mm
Katalógus szám: (634-1067)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Disposable macro cuvettes, four clear sided, eliminating time wasting washing and the risk of cross-contamination.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műanyagból készülő, egyszerhasználatos Q-Path Cytocuvette® kamra az összes típusú citológiai centrifugával használható. A termék 2 tölcsérrel és 2 ...
UOM:  1 * 600 DB
Gyártó:  HELLMA
Leírás:   A küvetták elérhetők lapos tetővel vagy dugóval, illetve tető nélkül.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Polisztirolból vagy PMMA-ból gyártott, makro vagy félmikro küvetták, melyek ideálisan használhatók sorozatmérésekhez.
Gyártó:  HELLMA
Leírás:   High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
1 - 8  of 95
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Következő 