  • Kritériumok
    • Raktáron (14)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Jégakkuk
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/73/18945073.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR®, Gél, Szél. × mélys. × mag.: 203×140×32 mm, 682 g
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR®, Hab, Szél. × mélys. × mag.: 114×102×38 mm, 426 g
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Jégakku, VWR®, Műanyag , Szél. × mélys. × mag.: 200x107x42 mm, 750 g
Gyártó:  SCA
Leírás:   [EN]COLD GEL REFRIGERANT 14 x 8.9 x 1.9C 1 * 96 DB
Katalógus szám: (CEDE2194)
Gyártó:  ORKLA CARE AB
Leírás:   Cooling packs, Salvequick, Szél. × mélys. × mag.: 134×142×92 mm, 900 g
UOM:  1 * 3 DB
Megszűnt
Gyártó:  CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Leírás:   This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
1 - 6  of 6