  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Adapterek, csőcsatlakozóval
23  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/76/18944876.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát üveg.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN® boroszilikát üveg.
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE, white. For connecting tubes or tubing to vessels with ground joint. For inserting and fixing probes, thermometers, dip tubes or cables.
Katalógus szám: (BOHLN1656-45)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on flasks with...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Drum pump, Thread adapter, PP, gray, outer/inner: 61 mm/2" BSP
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Adapter, 3/4 " thread inflowing side on conical thread R 3/4“ outflowing side connection, PP, green, PP
Gyártó:  COWIE
Leírás:   PTFE, white.
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE, white.
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő