Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Csatlakozók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18709535.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"144"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Advanced Chromatography Technologies
Leírás:   ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can a...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Advanced Chromatography Technologies
Leírás:   Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
Gyártó:  Advanced Chromatography Technologies
Leírás:   ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for ma...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Advanced Chromatography Technologies
Leírás:   PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
Gyártó:  Advanced Chromatography Technologies
Leírás:   PEEK 1/32" microbore HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are recommended for 1/32" microbore HPLC column connections. They ...
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (C0002)
Gyártó:  Advanced Chromatography Technologies
Leírás:   These ACE® column couplers made from stainless steel/PEEK are suitable for connecting preparative columns to stand-alone guard cartridge holders or fo...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Gázkromatográfia kapilláris kolonnáinakk pontos csatlakoztatásához, a belső átmérő 0,2 - 0,53 mm, a külső átmérő 0,3 - 0,75 mm.
Gyártó:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Leírás:   Connectors, tubing, Csőátmérőhöz (belső): 9,53 mm, Hose barb, non-valved, in-line, Class VI coupling body, Poliszulfon
1 - 8  of 144
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 